Merck
230952
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate monohydrate
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Lineáris képlet:
Na2CO3 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5%
grade:
ACS reagent
Forma:
powder or crystals
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH ppt.
≤0.01% insolubles
veszteség
13.0-15.0% loss on drying
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.004%
kation nyomok
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dehydration of sodium carbonate monohydrate.
Ball MC, et al.
Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry in Condensed Phases, 81(8), 1761-1766 (1985)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 993-994 (1994)
Dehydration of sodium carbonate monohydrate with indirect microwave heating.
Seyrankaya A and Ozalp B.
Thermochimica Acta, 448(1), 31-36 (2006)
Feng Gu et al.
Bioresource technology, 124, 299-305 (2012-09-20)
Green liquor consists of sodium carbonate and sodium sulfide and is readily available in any kraft mills. The green liquor pretreatment process for bioethanol production was developed for wood chips. This process uses only proven technology and equipment currently used
Ping Guo et al.
Journal of virological methods, 183(2), 139-146 (2012-05-09)
Preclinical gene therapy studies both in vitro and in vivo require high purity preparations of adeno-associated virus (AAV). Current methods for purification of AAV entail the use of centrifugation over either a CsCl or iodixanol gradient, or the use of