Fontos dokumentumok
901916
Sodium sulfite
anhydrous, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
reagent grade
Ügynökség
suitable for SM 5210
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥98%
form
powder or crystals
pH
9-10.5 (25 °C, 126 g/L)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.