Merck
Y0001943
Raltegravir potassium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Méret kiválasztása
100 MG
61 200,00 Ft
61 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
61 200,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H20FKN6O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
482.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
61 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
raltegravir
gyártó/kereskedő neve
EDQM
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1C(C([O-])=C(C(NCC2=CC=C(C=C2)F)=O)N=C1C(C)(NC(C3=NN=C(O3)C)=O)C)=O.[K+]
InChI
1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFUKBHBISRAZTF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia
Alkalmazás
Raltegravir potassium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)