Fontos dokumentumok
A8861
Aceclofenac
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid carboxymethyl ester;
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white to light tan
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS2(5743)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)