Fontos dokumentumok
Y0001869
Chloramphenicol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Chloramphenicol, D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide, Chloromycetin
About This Item
Javasolt termékek
API-család
chloramphenicol
mp
149-153 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Use of chloramphenicol acetyltransferase will acetylate the product and inactivate it.
Antimicrobial Spectrum: This is a broad spectrum antibiotic against gram-positive and gram-negative bacteria, and is used mainly for ophthalmic and veterinary purposes.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)