Fontos dokumentumok
Y0001666
Progesterone for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Progesterone, 4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
progesterone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
128-132 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Géninformáció
human ... PGR(5241)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)