PHR8943
(20S)-3-Oxopregn-4-en-20-yl acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
progesterone
form
solid
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)