PHR2280
Progesterone Impurity J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-Dehydroprogesterone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
progesterone
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1C=C2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)C)(CC3)C)CC2)(C=C1)C
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h8,10,12,16-19H,4-7,9,11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIEPWCSVQYUPIY-LEKSSAKUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1