Fontos dokumentumok
D5564
7,8-Dihydroxycoumarin
≥97%, powder
Szinonimák:
Daphnetin, Daphnetol, Ruixiangsu
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
oldhatóság
ethanol: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-1-5-2-4-7(11)13-9(5)8(6)12/h1-4,10,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATEFPOUAMCWAQS-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)