Merck
B30405
Sigma-Aldrich
4-Benzylpyridine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H11N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.22
Beilstein:
115831
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.582 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
sűrűség
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C(c1ccccc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Niina Tani et al.
European journal of medicinal chemistry, 47(1), 270-277 (2011-11-22)
Because of the increasing number of immunocompromised patients and due to problems with antifungal treatment, especially with the most widely used antifungals, azoles, there is an urgent need for new, potent and safe antifungals with fewer cytochrome P450 (CYP)-mediated interactions
Manish B Shah et al.
Molecular pharmacology, 80(6), 1047-1055 (2011-08-31)
The biochemical, biophysical, and structural analysis of the cytochrome P450 2B subfamily of enzymes has provided a wealth of information regarding conformational plasticity and substrate recognition. The recent X-ray crystal structure of the drug-metabolizing P450 2B6 in complex with 4-(4-chlorophenyl)imidazole