Fontos dokumentumok
Y0001310
Meclozine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Chlorobenzhydrol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
meclozine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
58-60 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)