Merck
PHL86415
(+)-Praeruptorin A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H22O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C21H22O7/c1-6-11(2)20(24)27-19-18(25-12(3)22)16-14(28-21(19,4)5)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h6-10,18-19H,1-5H3/b11-6-/t18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGPBRZDOJDLKOT-NXIDYTHLSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)