Fontos dokumentumok
Y0001151
Hydrastine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(1R,9S)-β-Hydrastine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydrastine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5cc34
InChI
1S/C21H21NO6.ClH/c1-22-7-6-11-8-15-16(27-10-26-15)9-13(11)18(22)19-12-4-5-14(24-2)20(25-3)17(12)21(23)28-19;/h4-5,8-9,18-19H,6-7,10H2,1-3H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URBFHJWLYXILMP-VOMIJIAVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)