Fontos dokumentumok
Y0001138
Phenazone impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
phenazone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
287 °C/265 mmHg (lit.)
mp
126-128 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)