Fontos dokumentumok
109428
4-Hydroxyantipyrine
99%
Szinonimák:
4-Hydroxy-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, NSC 174055
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
mp
184-186 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C11H12N2O2/c1-8-10(14)11(15)13(12(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKVPTPMWXJSBTF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)