Fontos dokumentumok
NIST3262
St. John′s Wort (Hypericum perforatum L.) Aerial Parts
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
powder
kiszerelés
packet of 5 × 3.3 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chlorogenic Acid (C16H18O9), Rutin (C27H30O16), Hyperoside (C21H20O12), Quercitrin (C21H20O11), Hypericin (C30H16O8), Pseudohypericin (C30H16O9), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)