Fontos dokumentumok
Y0001432
Minoxidil for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Minoxidil, 6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, 6-(1-Piperidinyl)pyrimidine-2,4-diamine 3-oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
minoxidil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
272-274 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)