Y0001006
Dydrogesterone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Pregna-4,6-diene-3,20-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dydrogesterone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,12,16-19H,6-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGMOKGBVKVMRFX-LEKSSAKUSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)