Y0000912
Paraffin (Yellow soft)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Paraffin wax
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
paraffin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)