1496904
USP
Paraffin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Paraffin wax
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
paraffin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup