Fontos dokumentumok
Y0000803
Ethambutol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Ethambutol dihydrochloride, 2,2′-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, Emb
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ethambutol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)