1257018
USP
Ethambutol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2RS,2′SR)-2,2-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol, meso-Ethambutol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ethambutol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C10H24N2O2/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14/h9-14H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEUTYOVWOVBAKS-AOOOYVTPSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3