Merck
76899
Supelco
Temozolomide
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazine-8-carboxamide, 3-Methyl-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazinecarboxamide, 4-Methyl-5-oxo-2,3,4,6,8-pentazabicyclo[4.3.0]nona-2,7,9-triene-9-carboxamide, 8-Carbamoyl-3-methylimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, NSC 362856
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6N6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
Teszt
≥99.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
izzítási maradék
≤0.2%
veszteség
≤0.5% loss on drying
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Temozolomide (TMZ) is an alkylating agent of the imidazotetrazine derivatives that shows broad-spectrum antitumor activity against murine tumors.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
TMZ may be used as a reference standard for the analysis of temozolomide in serum and brain tumor samples by micellar electrokinetic capillary chromatography (MEKC), in aqueous solutions by liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS), in active pharmaceutical ingredients (APIs) by high performance liquid chromatography (HPLC) with MS/MS and in pharmaceutical dosage form by HPLC equipped with photodiode array (PDA) detector.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stability of sample solution as a crucial point during HPLC determination of chemical purity of temozolomide drug substance
Jedynak L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 83(23), 19-27 (2013)
Development and Validation of Simultaneous Detrmination of Anastrozole and Temozolomide in Pharmaceutical Dosage Forms.
Daphal VN, et al.
International Journal of Theoretical & Applied Sciences, 4(23), 48-55 (2012)
Determination of temozolomide in serum and brain tumor with micellar electrokinetic capillary chromatography.
Andrasi M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879(23), 2229-2233 (2011)
High-performance liquid chromatographic analysis and stability of anti-tumor agent temozolomide in human plasma.
Kim H, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(3), 461-468 (2001)
Multianalyte determination of 24 cytostatics and metabolites by liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry and study of their stability and optimum storage conditions in aqueous solution.
Negreira N, et al.
Talanta, 116(23), 290-299 (2013)