Y0000734
Dacarbazine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one, 2-Azahypoxanthine, NSC 22419
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dacarbazine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H3N5O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4/h1,9H,(H,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXKVKFJUCMCVFI-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)