Fontos dokumentumok
182540-M
Millipore
Aromatase Inhibitor I
The Aromatase Inhibitor I, also referenced under CAS 331684-05-0, controls the biological activity of Aromatase.
Szinonimák:
Aromatase Inhibitor I, 4-(Imidazolylmethyl)-1-nitro-9H-9-xanthenone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H11N3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
321.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A potent, competitive, nonsteroidal inhibitor of aromatase (P450arom; IC50 = 40 nM for human aromatase). Reported to be more potent than fadrozole in inhibiting aromatase activity. Does not significantly inhibit 17α-hydroxylase.
A potent, selective, nonsteroidal, competitive inhibitor of aromatase (P450arom) (IC50 = 40 nM for human aromatase) Reported to be more potent than fadrozole in inhibiting aromatase activity. Does not significantly inhibit human 17α-hydroxylase (P450 17) (4% inhibition at 2.5 µM).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
P450 arom.
Target IC50: 40 nM against P450arom
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Recanatini, M., et al. 2001. J. Med. Chem.44, 672.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1