Fontos dokumentumok
1078201
USP
Budesonide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
16,17-Butylidenebis(oxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
budesonide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also use to prepare standard, system suitability, standard stock, and sensitivity solution for assay, impurity analysis, and performance test according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Budesonide Nasal Spray
- Budesonide
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Adrenal gland
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3