Merck
1359969
USP
Levocetirizine dihydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(-)-Cetirizine dihydrochloride; 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenyl-methyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H25ClN2O3·2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
levocetirizine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
SMILES string
Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGLIUCLTXOYQMV-GHVWMZMZSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Levocetirizine dihydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Levocetirizine Dihydrochloride Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Levocetirizine hydrochloride is a nonsedating antihistamine. It is a histamine H1-receptor antagonist, the active isomer of cetirizine. Levocetirizine has high bioavailability, high affinity for and occupancy of the H1 receptor.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)