Fontos dokumentumok
Y0000117
Halofantrine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,3-Dichloro-a-[2-(dibutylamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)-9-phenanthrenemethanol hydrochloride, Halfan
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
halofantrine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CCCCN(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WANGFTDWOFGECH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)