Merck
W417170
Sigma-Aldrich
Methyl N-formylanthranilate
≥98%, FG
Szinonimák:
Methyl 2-formamidobenzoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.17
FEMA-szám:
4171
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
09.650
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
grape; fruity
grade:
FG
Fragrance grade
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
grape; fruity
SMILES string
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-6H,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRNPZFOYXWWMFL-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)