Merck
W530462
Sigma-Aldrich
Tonka bean absolute
FG
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
Dipteryx odorata
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
form
semisolid
összetétel
Coumarin, 20-50%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
coumarin; rich; warm
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)