Merck
UDGEC
Sigma-Aldrich
E. coli Uracil-DNA Glycosylase (UDG)
About This Item
UNSPSC kód:
41106300
NACRES:
NA.55
form
liquid
Minőségi szint
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
UDG (Uracil-DNA Glycosylase) can catalyze the hydrolysis of dU-containing DNA, single-stranded or double-stranded uracil base and sugar phosphate backbone N-glycosidic bond and release free uracil therefore, the resulting abasic sites are easily broken by hydrolysis.
Tulajdonságok és előnyök
UDG has the following advantages:
  • 10 min rapid inactivation at 55°C.
  • Compatible with common PCR reaction systems.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Utilize molecular raw materials for diagnostic assay development and manufacturing, backed by extensive experience and worldwide manufacturing.