Fontos dokumentumok
S7531
Anti-Staphylococcal α-Toxin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-α-Hemolysin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
antigen 33 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
Staphylococcus aureus
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:50,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Minőség
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)