11417991001
Roche
SuRE/Cut™ Buffer H
solution, pkg of 5 × 1 mL
Szinonimák:
SuRE/Cut Buffer for Restriction Enzymes, restriction enzyme buffer
About This Item
Javasolt termékek
form
solution
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 × 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Cikkek
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.
A "restrikciós enzim" kifejezés az Enterobacteria λ-fág (lambda-fág) vizsgálataiból származik Werner Arber és Matthew Meselson laboratóriumaiban.
Related Content
Restriction endonucleases in prokaryotes function primarily to protect against foreign genetic material, notably bacteriophage DNA.