Fontos dokumentumok
11417959001
Roche
SuRE/Cut™ Buffer A
pH 8.1-8.3 (37 °C), suitable for molecular cloning
About This Item
Javasolt termékek
form
solution
kiszerelés
pkg of 5 × 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
molecular cloning: suitable
pH
8.1-8.3 (37 °C)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Cikkek
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.
A "restrikciós enzim" kifejezés az Enterobacteria λ-fág (lambda-fág) vizsgálataiból származik Werner Arber és Matthew Meselson laboratóriumaiban.