Fontos dokumentumok
Z777243
Proteomix® WAX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
H × belső átmérő:
1 cm × 2 mm
részecskeméret:
1.7 μm
mátrix aktív csoport:
weak anion exchange phase
pórusméret:
non-porous
Mátrix:
spherical PS-DVB
polymeric
Terméknév
Proteomix® WAX-NP1.7 Weak Anion Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 1.7 μm particle size
material
stainless steel
termékcsalád
Proteomix®
gyártó/kereskedő neve
Sepax 404NP2-2001C
kiszerelés
1 ea of
parameter
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
1 cm × 2 mm
Mátrix
spherical PS-DVB
polymeric
mátrix aktív csoport
weak anion exchange phase
részecskeméret
1.7 μm
pórusméret
non-porous
Üzemi pH tartomány
2.0-12
elválasztástechnika
anion exchange
Általános leírás
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)