Merck
SML3740
Sigma-Aldrich
PY-60
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-Phenyl-N-[3-(2-thiazolyl)propyl]-3-isoxazolecarboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H15N3O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
313.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
PY-60 is a potent and specific activator of the transcriptional coactivator Yes-associated protein 1 (YAP) signaling. It stimulates YAP-dependent expansion of epidermal keratinocytes in mouse. PY-60 binds directly to annexin A2 (ANXA2) causing its liberation and YAP activation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3