T1410900
Tiaprofenic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Tiaprofenic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tiaprofenic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUHPRPJDBZHYCJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)