T1410910
Tiaprofenic acid impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-3-yl)propanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tiaprofenic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)