Fontos dokumentumok
900506
Sodium bicarbonate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.5%
Szinonimák:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 300
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Teszt
≥99.5%
form
powder
minőség
free-flowing
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
sűrűség
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.