Fontos dokumentumok
S2388
Starch from corn
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Szinonimák:
Corn starch, Starch from maize
About This Item
Javasolt termékek
minőség
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Minőségi szint
technika/technikák
photometry: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)