Fontos dokumentumok
S5296
Starch from corn
analytical standard, analytical standard for Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
Szinonimák:
Corn starch, Starch from maize
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
grade
analytical standard
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)