Merck
S9679
Starch from corn
Szinonimák:
Corn starch, Starch from maize
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
(C6H10O5)n
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
Forma
solid
szín
white
hasznos pH-tartomány
4.0 -7.0
tárolási hőmérséklet
room temp
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Starch is a naturally occurring, abundantly available, and biodegradable polysaccharide. It is stored in the various parts of the plant such as roots, leaves, stems, tubers, fruits, and pollen grains. Corn starch is made up of 25% amylose and 75% amylopectin.
Alkalmazás
Starch from corn has been used for the evaluation of amylose content in bananas for standard curve preparation. It has also been used in hydrolysis studies via in vitro fermentation using pig fecal inoculum.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Starch facilitates the storage of energy in plants. Corn starch has a wide variety of applications like paper bags, stationery, tissues, manufacturing antibiotics, and drip-feed systems. It can also be used in increasing the stiffness of the fabric and improve its appearance. Corn starch is also a part of human and animal diets.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Physicochemical characteristics and resistant starch of different varieties of banana from Taiwan
Li M C, et al.
International journal of food properties, 23(1), 1168-1175 (2020)
G Giuberti et al.
Animal : an international journal of animal bioscience, 7(9), 1446-1453 (2013-06-21)
The need to improve the knowledge of fermentation processes within the digestive tract in pigs is growing, particularly for ingredients that may act as potential prebiotic sources, such as resistant starch (RS). A study (based on enzymatic digestion followed by
Effect of cryo-milling on starches: Functionality and digestibility
Dhital S, et al.
Food Hydrocolloids, 24(2-3), 152-163 (2010)
Shazia Tabasum et al.
International journal of biological macromolecules, 122, 969-996 (2018-10-21)
Maize or corn is considered as very distinctive plant. Corn having better capability of utilizing sun light, is a noble way of getting a natural polymer known as starch. Amylopectin and amylase composition in the starch firmly affects the properties
D Dan Ramdath et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-15)
Proximate composition and starch nutritional properties of twenty cooked lentils were assessed to identify unique varieties that could be used in value added foods. Significant variations exist among the lentil varieties (p < 0.05) with respect to their energy, fat
Cikkek
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.