Fontos dokumentumok
378402
Silicone oil
viscosity 10,000 cSt (25 °C)
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
viszkozitás
10,000 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
sűrűség
0.971 g/mL at 25 °C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
214.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)