Fontos dokumentumok
RDD037
Potassium phosphate monobasic
suitable for cell culture, Redi-Dri™, ≥99.0%, free-flowing, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Redi-Dri™
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
minőség
free-flowing
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
sűrűség
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- phosphate buffers, including PBS buffer used for molecular biology and cell culture-protein extraction buffer for enzymatic assay s
- in the mobile phase for HPLC to measure neurotransmitters from cell extracts
Tulajdonságok és előnyök
- Potassium phosphate monobasic is qualified for use in cell culture
- Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing making it easier to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture and quality
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.