Fontos dokumentumok
RDD038
Sodium phosphate dibasic
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%, free-flowing, Redi-Dri™
Szinonimák:
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Redi-Dri™
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder or crystals
minőség
free-flowing
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Qualified for use in cell culture; suitable for insect cell culture
- Redi-Dri™ packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.