Merck
RDD020
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Szinonimák:
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Lineáris képlet:
KH2PO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri
Teszt
≥99.0% (titration)
form
crystalline
minőség
free-flowing
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
sűrűség
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.