Fontos dokumentumok
PHR3540
Methyl Behenate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Methyl behenate, Behenic acid methyl ester, Docosanoic acid methyl ester, Methyl docosanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
methyl behenate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
mp
54-56 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1