1A02820
USP
2,5-Difluoro Sitagliptin
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Szinonimák:
((3R)-3-Amino-4-(2,5-difluorophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]butan-1-one)
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Ügynökség
USP
API-család
sitagliptin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
USP PAI are a product line of impurities suitable for research and analytical purposes, which help to ensure the quality and safety of medicines.
Associated Drug Substance: Sitagliptin.
For more information about this PAI, visit here.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
1. Conduct analytical tests during early formulation feasibility studies.
2. Determine degradation impurities produced during stress studies.
3. Develop, validate, and transfer analytical methods.
4. Perform spiking studies during process R&D to demonstrate depletion upon recrystallization.
5. Record retention times and/or spectra
6. Determine relative response factors.
7. Identify unknown impurities that formed during ICH stability conditions.
8. Identify impurities that are present in the Reference Listed Drug
9. Test for and profile impurities not listed in drug substance and drug product monographs.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3