Fontos dokumentumok
PHR3170
Amiloxate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Isoamyl 4-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 3-methylbutyl ester, 4-Methoxycinnamic acid isoamyl ester, Amiloxate, Isopentyl 4-methoxycinnamate, NSC 408332
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1347755
API-család
amiloxate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C15H20O3/c1-12(2)10-11-18-15(16)9-6-13-4-7-14(17-3)8-5-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3/b9-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBNYRXMKIIGMKK-RMKNXTFCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)