PHR2920
Tranexamic Acid Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
(RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1672756
API-család
tranexamic acid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCC1CCC(=CC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZPZFPYJTSAQPX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)